Vai a
BDPH9BCC3CF5
Bide Pharmatech
Methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
Sinonimo/i:
methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H11O2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.1
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-3-7-4-5-8(11)6-9(7)10(12)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
NYMZTCOVKDJUKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)