Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C7H5F3INO/c8-7(9,10)13-6-3-4(12)1-2-5(6)11/h1-3H,12H2
Inchi Key
VDVMGAPDTJTWDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?