Vai a
BDPH9BCC41F3
Bide Pharmatech
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
Sinonimo/i:
ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H13O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-5,8H2,1H3
Inchi Key
AYTOKAZVIPSHHI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
FlameCorrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)