Vai a
BDPH9BCC41FC
Bide Pharmatech
2-Chloro-9H-purine
Sinonimo/i:
2-chloro-1H-purine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H3N4Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.56
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Inchi Key
JBMBVWROWJGFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown or pale-red to red solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-9H-purine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)