Merck
BDPH9BCC42D3
Bide Pharmatech
[4-(Ethanesulfonyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Sinonimo/i:
(4-(ethylsulfonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H14O2N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.73
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c1-2-13(11,12)9-5-3-8(7-10)4-6-9;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
Inchi Key
KXPRDHZTUZNMQT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)