Merck
BDPH9BCC4CD5
Bide Pharmatech
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Sinonimo/i:
2,3-difluoro-6-methoxybenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6O3F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.13
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
MMTKYWQMCSZCGW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)