Vai a
BDPH9BCC4E9D
Bide Pharmatech
3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Sinonimo/i:
3-ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.22
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H8S/c1-4-8-5-6(2)9-7(8)3/h1,5H,2-3H3
Inchi Key
ZKVKXKISMSFNNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)