Vai a
BDPH9BCC5629
Bide Pharmatech
(4-Chlorophenyl)methanamine hydrochloride
Sinonimo/i:
(4-chlorophenyl)methanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H9N1Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C7H8ClN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Inchi Key
KZNAUVKZACBZPF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)