Merck
BDPH9BCC613B
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Sinonimo/i:
3-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H2N2Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.98
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
WCBUSZLXHSFLHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)