Vai a
BDPH9BCC61EA
Bide Pharmatech
5-(Trifluoromethyl)quinolin-8-amine
Sinonimo/i:
5-(trifluoromethyl)-8-quinolinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7N2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)7-3-4-8(14)9-6(7)2-1-5-15-9/h1-5H,14H2
Inchi Key
KJLQGKLEIKGMCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)