Passa al contenuto
BDPH9BCC673D
Bide Pharmatech
6-Chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
Sinonimo/i:
6-chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H5O1N2Cl1
Peso molecolare:
144.56
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-4(6)2-7-3-5(8)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
PYOXFHZKMCUREC-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)