Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C8H10O2S/c9-8(10)3-1-2-7-4-5-11-6-7/h4-6H,1-3H2,(H,9,10)
Inchi Key
QICKSFILIHOSPO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Thiophen-3-yl)butanoic acid
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?