Vai a
BDPH9BCC720F
Bide Pharmatech
7-Bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Sinonimo/i:
7-bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6N3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-7-8(11-3-5)2-6(10)4-12-7/h1-4H,10H2
Inchi Key
UUUFOHPAGLDYLC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to yellow-brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)