Merck
BDPH9BCC789C
Bide Pharmatech
9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diamine
Sinonimo/i:
9,9-dimethyl-9H-fluorene-2,7-diamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.31
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H16N2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,16-17H2,1-2H3
Inchi Key
FUKMZONXXALQHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)