Vai a
BDPH9BCC7BC2
Bide Pharmatech
Methyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H15O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-14-9(13)11-5-2-10(8-12,3-6-11)4-7-11/h2-7H2,1H3
Inchi Key
UTSHTDGCQQHAPB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)