Passa al contenuto
BDPH9BCC7FA5
Bide Pharmatech
4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Sinonimo/i:
4-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-7-2-4-10-8(7)3-5-9-6/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
QQBGXQSMYXJUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)