Passa al contenuto
BDPH9BCC85BC
Bide Pharmatech
Ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylate
Sinonimo/i:
ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-furoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H19O5B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.1
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H19BO5/c1-6-16-11(15)9-7-8-10(17-9)14-18-12(2,3)13(4,5)19-14/h7-8H,6H2,1-5H3
Inchi Key
UMMKKZJPSPIDGN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)