Vai a
BDPH9BCC8DA9
Bide Pharmatech
N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
Sinonimo/i:
N-(4-formyl-3-pyridinyl)acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-6(12)10-8-4-9-3-2-7(8)5-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
QXEFMYBPXJVIHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Skull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)