Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-1-4-2-12-5(3-11-4)6(8,9)10/h2-3H,1H2
Inchi Key
FDDCRYZDGUBGAZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazine
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?