Vai a
BDPH9BCC92DC
Bide Pharmatech
1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Sinonimo/i:
1-phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H13N1
Peso molecolare:
159.23
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H13N/c1-2-4-9(5-3-1)11-6-10(11)7-12-8-11/h1-5,10,12H,6-8H2
Inchi Key
HYXPTPHIWQWOQF-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)