Vai a
BDPH9BCC95EB
Bide Pharmatech
2,2'-(1-Benzylpiperidine-4,4-diyl)diethanol
Sinonimo/i:
2,2'-(1-benzylpiperidine-4,4-diyl)diethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H25O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.38
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C16H25NO2/c18-12-8-16(9-13-19)6-10-17(11-7-16)14-15-4-2-1-3-5-15/h1-5,18-19H,6-14H2
Inchi Key
YKUVZEGONPYNPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)