Vai a
BDPH9BCC9CBE
Bide Pharmatech
2-(1H-Imidazol-2-yl)propan-2-ol
Sinonimo/i:
2-(1H-imidazol-2-yl)-2-propanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H10O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-6(2,9)5-7-3-4-8-5/h3-4,9H,1-2H3,(H,7,8)
Inchi Key
CJYJVIFSBZSJBN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(1H-Imidazol-2-yl)propan-2-ol
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)