Vai a
BDPH9BCCB85D
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
1-(3,4-dichlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10N1Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.53
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N.ClH/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6;/h2-5H,11H2,1H3;1H
Inchi Key
LTTRKULQEVDRNO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)