Vai a
BDPH9BCCBAE4
Bide Pharmatech
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Sinonimo/i:
1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H13O3N2B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.01
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H13BN2O3/c12-9(13)7-5-10-11(6-7)8-1-3-14-4-2-8/h5-6,8,12-13H,1-4H2
Inchi Key
WHGNHCWTWYXXJI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)