Vai a
BDPH9BCCBBF4
Bide Pharmatech
Methyl 5-Bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Sinonimo/i:
methyl 5-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8O2Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.52
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
UHANDWUFYMCSFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)