Vai a
BDPH9BCCC95C
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetic acid
Sinonimo/i:
hydroxy[di(2-thienyl)]acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H8O3S2
Peso molecolare:
240.3
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H8O3S2/c11-9(12)10(13,7-3-1-5-14-7)8-4-2-6-15-8/h1-6,13H,(H,11,12)
Inchi Key
FVEJUHUCFCAYRP-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)