Passa al contenuto
BDPH9BCCCB59
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
Sinonimo/i:
[2-(benzyloxy)phenyl]methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,15H,10-11H2
Inchi Key
XRZMRABYCSOXIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)