Vai a
BDPH9BCCCE2E
Bide Pharmatech
4-Bromo-7-methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Sinonimo/i:
4-bromo-7-methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5N2Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.1
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c1-4-2-3-5(8)7-6(4)9-11-10-7/h2-3H,1H3
Inchi Key
MZFRKYXVQYNOFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)