Vai a
BDPH9BCCD6BD
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Sinonimo/i:
2-bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H7O1N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.04
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
ZMXFLZUNHINXLA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)