Vai a
BDPH9BCCD8A7
Bide Pharmatech
3-Methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
Sinonimo/i:
3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H6O1N4S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H6N4OS/c1-2-6-4(10-8-2)3(9)7-5/h5H2,1H3,(H,7,9)
Inchi Key
UJQISHJANPSPTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)