Vai a
BDPH9BCCDB88
Bide Pharmatech
3-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
Sinonimo/i:
3-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O2N2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9F3N2O2/c1-5(4-7(14)15)13-3-2-6(12-13)8(9,10)11/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
OWRBXDUQRMCGBL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)