Vai a
BDPH9BCCDBE4
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-((4-chloro-2-fluorobenzyl)oxy)pyridine
Sinonimo/i:
2-bromo-6-((4-chloro-2-fluorobenzyl)oxy)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H8O1N1Cl1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.56
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H8BrClFNO/c13-11-2-1-3-12(16-11)17-7-8-4-5-9(14)6-10(8)15/h1-6H,7H2
Inchi Key
JCOBZUDDQNLDTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)