Vai a
BDPH9BCCDD3F
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
Sinonimo/i:
1-(2-bromo-3-methylphenyl)ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-4-3-5-8(7(2)11)9(6)10/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
KFBAJJMHDBXFIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)