Vai a
BDPH9BCCE070
Bide Pharmatech
4-(Methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Sinonimo/i:
4-(methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H14O2N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.7
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)6-2-4-7-5-3-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
Inchi Key
WAMYVXDXUNMQDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)