Vai a
BDPH9BCCE953
Bide Pharmatech
4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H9O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(8-6-12)14(16)17/h1-8H,(H,16,17)
Inchi Key
KBNUZLPQQMVGPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)