Passa al contenuto
BDPH9BCCEB06
Bide Pharmatech
3-Bromo-5-(1-hydroxyethyl)pyridine
Sinonimo/i:
1-(5-bromo-3-pyridinyl)ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H8O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.05
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
SRELUKWTQNFSRR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-5-(1-hydroxyethyl)pyridine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)