Vai a
BDPH9BCCED9C
Bide Pharmatech
Naphthalen-2-yl(phenyl)methanol
Sinonimo/i:
2-naphthyl(phenyl)methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H14O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.3
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C17H14O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12,17-18H
Inchi Key
RVWPQZWRXDGDCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or crystalline solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthalen-2-yl(phenyl)methanol
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)