Vai a
BDPH9BCCF00A
Bide Pharmatech
4-Hydrazinylpiperidine dihydrochloride
Sinonimo/i:
4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H15N3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.1
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H13N3.2ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;;/h5,7-8H,1-4,6H2;2*1H
Inchi Key
AFLRARNCCZQUGM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)