Vai a
BDPH9BCCF2B5
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
Sinonimo/i:
1-bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O1Cl1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.5
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7BrClFO/c1-2-12-6-4-3-5(9)8(11)7(6)10/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
JYSJFQALMJSPDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)