Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-5(6)4(3-9)2-7-8/h2-3H,1H3
Inchi Key
BRTDPKPJDXNQEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?