Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C15H12O2/c1-3-12-5-4-6-15(11-12)17-14-9-7-13(16-2)8-10-14/h1,4-11H,2H3
Inchi Key
RARYKQYJXAMEQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethynyl-3-(4-methoxyphenoxy)benzene
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?