Vai a
BDPH9BCCF9C7
Bide Pharmatech
7-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Sinonimo/i:
7-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7-4-9-10(5-8(7)6-11)13-3-2-12-9/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
HQDFDCPSGBNTRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)