Merck
BDPH9BCCFB1A
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Sinonimo/i:
3-bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H2N1Cl1Br1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.34
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
Inchi Key
PNKGIZKPKHAJOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)