Vai a
BDPH9BCCFD95
Bide Pharmatech
4-(Trimethylsilyl)but-3-ynoic acid
Sinonimo/i:
4-(trimethylsilyl)-3-butynoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H12O2Si1
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)6-4-5-7(8)9/h5H2,1-3H3,(H,8,9)
Inchi Key
HUTYLAQQTJJJTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trimethylsilyl)but-3-ynoic acid
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)