Vai a
BDPH9BCCFF06
Bide Pharmatech
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O2N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,11H2,1H3
Inchi Key
VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow-brown to dark brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)