Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-8-6(3-7(5)11)4-9(14-8)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
DGXROTMKWYCUIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-6-methylbenzofuran-2-carboxylic acid
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?