Vai a
BDPH9BCD08AE
Bide Pharmatech
4-Bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
Sinonimo/i:
4-bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
JFRPWJDOGGLZFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)