Vai a
BDPH9BCD09F5
Bide Pharmatech
2-Amino-N-(5-chloropyridin-2-yl)-5-methoxybenzamide
Sinonimo/i:
2-amino-N-(5-chloro-2-pyridinyl)-5-methoxybenzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H12O2N3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.71
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H12ClN3O2/c1-19-9-3-4-11(15)10(6-9)13(18)17-12-5-2-8(14)7-16-12/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,17,18)
Inchi Key
GCCIHZVIPXGAPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)