Vai a
BDPH9BCD0A84
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-(2-bromoethyl)phenyl)acetate
Sinonimo/i:
methyl 2-(4-(2-bromoethyl)phenyl)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H13O2Br1
Peso molecolare:
257.13
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-14-11(13)8-10-4-2-9(3-5-10)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3
Inchi Key
QXRJAWGFXUBQGW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)