Vai a
BDPH9BCD0AC2
Bide Pharmatech
N-(2-(Thiophen-2-yl)ethyl)isonicotinamide
Sinonimo/i:
N-[2-(2-thienyl)ethyl]isonicotinamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H12O1N2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.31
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c15-12(10-3-6-13-7-4-10)14-8-5-11-2-1-9-16-11/h1-4,6-7,9H,5,8H2,(H,14,15)
Inchi Key
MBRRKSONRBUYSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)